Principaux documents
ENA580349851
Enamine
2-benzyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.81
Numéro MDL:
Iupac Name
2-benzyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H21NO3.ClH/c18-15(19)14-11-17(10-13-4-2-1-3-5-13)12-16(14)6-8-20-9-7-16;/h1-5,14H,6-12H2,(H,18,19);1H
Clé InChI
HTPIIXOXXJMZNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315528
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315528