Principaux documents
ENA580349774
Enamine
1-phenylpentan-3-amine
100 MG
372,20 €
250 MG
452,80 €
500 MG
688,10 €
1 G
838,90 €
2.5 G
1 464,20 €
5 G
2 079,10 €
10 G
2 994,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-314147-100MG
372,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
372,20 €
250 MG
452,80 €
500 MG
688,10 €
1 G
838,90 €
2.5 G
1 464,20 €
5 G
2 079,10 €
10 G
2 994,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-314147-100MG
372,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethyl-3-phenylpropylamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9,12H2,1H3
Clé InChI
NLSQENXHYZSNFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314147
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314147