Principaux documents
ENA580349056
Enamine
methyl 4-ethynylcyclohexane-1-carboxylate
100 MG
617,00 €
250 MG
861,40 €
500 MG
1 330,70 €
1 G
1 693,40 €
2.5 G
3 506,90 €
5 G
6 886,90 €
10 G
13 397,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-173002-100MG
617,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
617,00 €
250 MG
861,40 €
500 MG
1 330,70 €
1 G
1 693,40 €
2.5 G
3 506,90 €
5 G
6 886,90 €
10 G
13 397,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-173002-100MG
617,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-ethynylcyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h1,8-9H,4-7H2,2H3
Clé InChI
YSLFRGJPOUEGCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173002
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173002