Principaux documents
ENA580349024
Enamine
(5-bromo-2-methylphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
NIDNACDTBZSKKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170084
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170084