Principaux documents
ENA580348889
Enamine
{1,8-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(1,8-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H16O3/c10-7-8-1-2-9(12-8)3-5-11-6-4-9/h8,10H,1-7H2
Clé InChI
VIPUPSZLONVDBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312428
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312428