Key Documents
ENA580348136
Enamine
2,3-dibromo-5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.93
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dibromo-5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C6H6Br2N2O/c7-5-6(8)10-1-2-11-3-4(10)9-5/h1-3H2
Clé InChI
NBYTXFJRHSVZKB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262487
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262487