Principaux documents
ENA517162900
Enamine
4-(benzyloxy)naphthalen-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C17H15NO/c18-16-10-11-17(15-9-5-4-8-14(15)16)19-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,12,18H2
Clé InChI
DQDSECJYWOSGGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312685
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312685