Documents
ENA517162722
Enamine
5-fluoropyridine-2-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.55
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-pyridinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO/c7-6(10)5-2-1-4(8)3-9-5/h1-3H
Clé InChI
IFBZBMDHYAUEJV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311012
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311012