Principaux documents
ENA517162692
Enamine
3-(3-bromophenyl)azetidin-3-ol
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-311766-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-311766-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-bromophenyl)azetidin-3-ol
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-3-1-2-7(4-8)9(12)5-11-6-9/h1-4,11-12H,5-6H2
Clé InChI
SUWQFRXKQNRNHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311766
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311766