Principaux documents
ENA517161471
Enamine
{2-azabicyclo[2.2.2]octan-6-yl}methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-azabicyclo[2.2.2]octan-6-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c10-5-7-3-6-1-2-8(7)9-4-6;/h6-10H,1-5H2;1H
Clé InChI
CCFJVZPYWMLBAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310317
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310317