Key Documents
ENA514507550
Enamine
tert-butyl (1aR,2aR,5aS,6aS)-octahydro-1aH-oxireno[2,3-f]isoindole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1aR,2aR,5aS,6aS)-octahydro-4H-oxireno[2,3-f]isoindole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(15)14-6-8-4-10-11(16-10)5-9(8)7-14/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11-
Clé InChI
FQAOKXBZPVNBJE-CKIJPRSSSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307024
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307024