Key Documents
ENA514507157
Enamine
1-{[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-yl}piperidin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-yl-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C10H13N5O/c16-8-2-1-4-14(6-8)9-10-13-12-7-15(10)5-3-11-9/h3,5,7-8,16H,1-2,4,6H2
Clé InChI
APJBBQJAYHCKAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305686
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305686