Principaux documents
ENA514507074
Enamine
3-fluoro-4-methoxypyridine-2-carboxylic acid
100 MG
298,50 €
250 MG
406,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-256400-100MG
298,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
298,50 €
250 MG
406,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-256400-100MG
298,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
182-185
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c1-12-4-2-3-9-6(5(4)8)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
YNAUYYVOWXZNPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256400
Melting Point
182-185
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256400