Principaux documents
ENA514506889
Enamine
tert-butyl 4-bromo-2-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.15
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c1-8-7-9(13)5-6-10(8)11(14)15-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
KKSOKTQAWHCIMG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304791
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304791