Key Documents
ENA514506839
Enamine
1-(3,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,5-dimethoxyphenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C11H16O3/c1-4-11(12)8-5-9(13-2)7-10(6-8)14-3/h5-7,11-12H,4H2,1-3H3
Clé InChI
KVVMCOXXZIIDGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206446
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206446