Key Documents
ENA514506803
Enamine
1,1-dicyclopropylbut-3-en-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1-dicyclopropylbut-3-en-1-ol
Inchi Code
1S/C10H16O/c1-2-7-10(11,8-3-4-8)9-5-6-9/h2,8-9,11H,1,3-7H2
Clé InChI
PRZBRCGBBMJARR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304377
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304377