ENA514506555
Enamine
2,3-dimethoxypropane-1-sulfonyl chloride
Réf. du fournisseur: EN300-306135-100MG
232,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-306135-100MG
232,20 €
Iupac Name
2,3-dimethoxypropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClO4S/c1-9-3-5(10-2)4-11(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
NZRWKUFLBBONMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306135