Principaux documents
ENA514506473
Enamine
(1,3-dioxan-5-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.64
Numéro MDL:
Iupac Name
(1,3-dioxan-5-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO4S/c6-11(7,8)3-5-1-9-4-10-2-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
ZQWQUZTZWWDBPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305122