Principaux documents
ENA514506336
Enamine
spiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.7
Numéro MDL:
Iupac Name
spiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-8-6-9(7-8)4-2-1-3-5-9;/h8H,1-7,10H2;1H
Clé InChI
RDHZFECHNKRQBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193601
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193601