Principaux documents
ENA514236653
Enamine
rac-(2R,3R)-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)oxolane-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(2R,3R)-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11-5-8(4-10-11)9-7(6-12)2-3-13-9/h4-7,9H,2-3H2,1H3/t7-,9+/m0/s1
Clé InChI
RUTFIYQYMWCDQV-IONNQARKSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301962
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301962