Principaux documents
ENA508626789
Enamine
5-[(azetidin-3-yloxy)methyl]-3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1 176,00 €
1 G
1 494,50 €
2.5 G
2 886,80 €
5 G
4 249,20 €
10 G
6 281,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-298959-50MG
384,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1 176,00 €
1 G
1 494,50 €
2.5 G
2 886,80 €
5 G
4 249,20 €
10 G
6 281,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.68
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-298959-50MG
384,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-((azetidin-3-yloxy)methyl)-3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.ClH/c1-2-6(1)9-11-8(14-12-9)5-13-7-3-10-4-7;/h6-7,10H,1-5H2;1H
Clé InChI
YMIWHAAJUAFWOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298959
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298959