Principaux documents
ENA508625855
Enamine
3-carbamoyl-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.68
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(aminocarbonyl)-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3S/c1-5-2-6(8(10)11)4-7(3-5)14(9,12)13/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
APOATSPUECMEHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269286
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269286