Principaux documents
ENA508624778
Enamine
6-bromo-5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.46
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-5-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2/c8-4-2-6-3(1-5(4)9)7(11)10-12-6/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
BSLISWPSAUKPKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260315
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260315