Principaux documents
ENA497679889
Enamine
2-nitro-4-(thiophen-2-yl)aniline
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-262723-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-262723-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
157-159
Iupac Name
2-nitro-4-(thiophen-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S/c11-8-4-3-7(6-9(8)12(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6H,11H2
Clé InChI
YAYYYILNXVGFEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262723
Melting Point
157-159
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262723