Principaux documents
ENA497679509
Enamine
3-chloro-4-(difluoromethoxy)benzene-1-carboximidamide hydrochloride
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1 038,20 €
1 G
1 317,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-261824-50MG
341,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1 038,20 €
1 G
1 317,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-261824-50MG
341,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-4-(difluoromethoxy)benzimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClF2N2O.ClH/c9-5-3-4(7(12)13)1-2-6(5)14-8(10)11;/h1-3,8H,(H3,12,13);1H
Clé InChI
IWDPSGUIUOPRBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261824
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261824