Principaux documents
ENA497678771
Enamine
(3R)-2,2-dimethylthietan-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(R)-2,2-dimethylthietan-3-amine
Inchi Code
1S/C5H11NS/c1-5(2)4(6)3-7-5/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
BHIGXGGBHPDRAL-SCSAIBSYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258804
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258804