Principaux documents
ENA497678697
Enamine
rac-(2R,4R)-2,4-dimethylpiperidine
100 MG
112,60 €
250 MG
141,20 €
500 MG
197,10 €
1 G
240,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-257911-100MG
112,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
112,60 €
250 MG
141,20 €
500 MG
197,10 €
1 G
240,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-257911-100MG
112,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R,4R)-2,4-dimethylpiperidine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
Clé InChI
QOZOFODNIBQPGN-RNFRBKRXSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257911