Principaux documents
ENA497678238
Enamine
{[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]methyl}benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 2-methyl-2-propenyl ether
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-10(2)8-12-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
Clé InChI
CYZYBHBEBHVRMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205751
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205751