Principaux documents
ENA497678104
Enamine
tert-butyl cyanoformate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.14
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl carbonocyanidate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h1-3H3
Clé InChI
QCVNMVPFJFEZRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156816