Principaux documents
ENA497677943
Enamine
tert-butyl 1-(chlorosulfonyl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.78
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(chlorosulfonyl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO4S/c1-10(2,3)16-9(13)8-4-6-12(7-5-8)17(11,14)15/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
SMLVKSLILOBUQQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224781
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224781