Principaux documents
ENA497377063
Enamine
5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-2-carboxylic acid hydrochloride
100 MG
393,40 €
250 MG
544,20 €
500 MG
831,50 €
1 G
1 051,20 €
2.5 G
2 018,40 €
5 G
2 966,10 €
10 G
4 377,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-258369-100MG
393,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
393,40 €
250 MG
544,20 €
500 MG
831,50 €
1 G
1 051,20 €
2.5 G
2 018,40 €
5 G
2 966,10 €
10 G
4 377,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-258369-100MG
393,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O2.ClH/c10-7(11)5-4-9-3-1-2-6(9)8-5;/h4H,1-3H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
XUXRJJVNFIYTAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258369
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258369