Principaux documents
ENA497376744
Enamine
spiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.59
Numéro MDL:
Iupac Name
spiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c6-4-3-5(4)1-2-5;/h4H,1-3,6H2;1H
Clé InChI
VUEUEPAPLHVPSK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257898
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257898