Principaux documents
ENA497376645
Enamine
methyl 4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11N3O2/c1-3-10-6(7(11)12-2)5(8)4-9-10/h4H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
JKUAKLZRAQWJFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255782
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255782