Principaux documents
ENA497376513
Enamine
{1-[amino(oxan-4-yl)methyl]cyclobutyl}methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.75
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(amino(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)cyclobutyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c12-10(9-2-6-14-7-3-9)11(8-13)4-1-5-11;/h9-10,13H,1-8,12H2;1H
Clé InChI
BXXKIJJLPGCMFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257258
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257258