Principaux documents
ENA497376048
Enamine
3-bromofuro[3,2-c]pyridine
50 MG
366,10 €
100 MG
522,10 €
250 MG
728,80 €
500 MG
1 121,40 €
1 G
1 423,00 €
2.5 G
2 749,00 €
5 G
4 045,10 €
10 G
5 976,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-256079-50MG
366,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
366,10 €
100 MG
522,10 €
250 MG
728,80 €
500 MG
1 121,40 €
1 G
1 423,00 €
2.5 G
2 749,00 €
5 G
4 045,10 €
10 G
5 976,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-256079-50MG
366,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
78-79
Iupac Name
3-bromofuro[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-4-10-7-1-2-9-3-5(6)7/h1-4H
Clé InChI
NGAUYIAIKJKRLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256079
Melting Point
78-79
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256079