Key Documents
ENA497375493
Enamine
rac-[(1R,3R)-3-(bromomethyl)cyclopentyl]benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.16
Numéro MDL:
Iupac Name
((1R,3R)-3-(bromomethyl)cyclopentyl)benzene
Inchi Code
1S/C12H15Br/c13-9-10-6-7-12(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10,12H,6-9H2/t10-,12-/m1/s1
Clé InChI
LMAGRRQDKLESNL-ZYHUDNBSSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254891