Principaux documents
ENA497375146
Enamine
1-cyclopropyl-3,3,3-trifluoropropan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.12
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-3,3,3-trifluoro-1-propanone
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)3-5(10)4-1-2-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
BFZARKPIFOUSRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253979