Principaux documents
ENA497375129
Enamine
1-methoxypiperidine-4-carbonitrile
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-253100-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-253100-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methoxypiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-10-9-4-2-7(6-8)3-5-9/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
YLGYFUWWALXQQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253100
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253100