Principaux documents
ENA497373048
Enamine
3-methanesulfonylpyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)picolinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S/c1-12(10,11)7-3-2-4-9-6(7)5-8/h2-4H,1H3
Clé InChI
HXIWYCHEVLMLGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183111
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183111