Principaux documents
ENA497372975
Enamine
2-[(3-chlorophenyl)methoxy]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.62
Numéro MDL:
Iupac Name
[(3-chlorobenzyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c10-8-3-1-2-7(4-8)5-13-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
ZIFWYRKGNWMAIA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154552
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154552