Key Documents
ENA490047810
Enamine
6,6-difluorospiro[2.5]octan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Iupac Name
6,6-difluorospiro[2.5]octan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2N.ClH/c9-8(10)3-1-7(2-4-8)5-6(7)11;/h6H,1-5,11H2;1H
Clé InChI
JVOLMVVFOOGYNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249338
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249338