Principaux documents
ENA490047125
Enamine
8-chloro-2-methoxy-7-nitro-1,5-naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.62
Numéro MDL:
Iupac Name
8-chloro-2-methoxy-7-nitro-1,5-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H6ClN3O3/c1-16-7-3-2-5-9(12-7)8(10)6(4-11-5)13(14)15/h2-4H,1H3
Clé InChI
LGJVWVDPSJTOFZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247355
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247355