Principaux documents
ENA490046762
Enamine
1-methyl-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-oxocyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-8(6-9)4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
Clé InChI
DDSBNJVJUCCGNO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224928
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224928