Principaux documents
ENA465562204
Enamine
3-(3-methylpyridin-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-methyl-2-pyridinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-7-3-2-6-10-8(7)4-5-9(11)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
YZBPCDZFVUHWRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223386
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223386