Principaux documents
ENA458439420
Enamine
4,6,12-triazatricyclo[7.2.1.0,2,7]dodeca-2,4,6-triene dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(5S,8R)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-5,8-epiminocyclohepta[d]pyrimidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-2-8-7-4-10-5-11-9(7)3-6(1)12-8;;/h4-6,8,12H,1-3H2;2*1H
Clé InChI
KGPSHFBHVQGSEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241216
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241216