Key Documents
ENA458437344
Enamine
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.21
Numéro MDL:
Pf
102-103
Iupac Name
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-7-4-6-11-9-8(7)3-2-5-10-9/h4,6H,2-3,5H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
BENBACKRAYKPOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239138
Melting Point
102-103
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239138