Principaux documents
ENA458430163
Enamine
methyl 4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c1-15-9(14)7-2-4-8(5-3-7)16-6-10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
IJQLWPBDYFRONS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230953
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230953