Principaux documents
ENA458426801
Enamine
[1-(2,4-dimethylphenyl)cyclopropyl]methanamine
50 MG
377,80 €
100 MG
541,60 €
250 MG
752,20 €
500 MG
1 161,70 €
1 G
1 477,60 €
2.5 G
2 853,00 €
5 G
4 198,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-226890-50MG
377,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
377,80 €
100 MG
541,60 €
250 MG
752,20 €
500 MG
1 161,70 €
1 G
1 477,60 €
2.5 G
2 853,00 €
5 G
4 198,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-226890-50MG
377,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(2,4-dimethylphenyl)cyclopropyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-9-3-4-11(10(2)7-9)12(8-13)5-6-12/h3-4,7H,5-6,8,13H2,1-2H3
Clé InChI
AGVVOOVYNQERPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226890
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226890