Principaux documents
ENA458426665
Enamine
methoxy[1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]amine
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-227019-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-227019-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
O-methyl-N-(1-(2-methylthiazol-4-yl)ethyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C7H12N2OS/c1-5(9-10-3)7-4-11-6(2)8-7/h4-5,9H,1-3H3
Clé InChI
SJHQWTVXXDOONU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227019
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227019