Key Documents
ENA458426507
Enamine
2-chloro-6-(4-fluorophenoxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.63
Numéro MDL:
Pf
72-73
Iupac Name
2-chloro-6-(4-fluorophenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7ClFNO/c12-10-2-1-3-11(14-10)15-9-6-4-8(13)5-7-9/h1-7H
Clé InChI
POFCEYSYHCCWSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226758
Melting Point
72-73
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226758